4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 195 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₀BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23795340
Núm. CAS: 1431329-69-9
UN: 1759
ADR: 8,II