5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 231 EUR
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519355
Núm. CAS: 1092461-17-0