5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 386 EUR
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519340
Núm. CAS: 1092460-94-0