5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302361-1G PC302361-5G
APOSPC302361-1GEA 159 EUR
APOSPC302361-1G APOSPC302361-5G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660210
Núm. CAS: 1260003-81-3