6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302365-1G
PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA
102
EUR
APOSPC302365-1G
APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 236,998 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368092 Núm. CAS: 183065-72-7 |