6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 136 EUR
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
MW: 199,609 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832272
Núm. CAS: 1017777-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III