2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 440 EUR
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115982
Núm. CAS: 849632-69-5