2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 132 EUR
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₅F₆NO
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973747
Núm. CAS: 53130-46-4