2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302383-5G PC302383-1G PC302383-25G
APOSPC302383-5GEA 105 EUR
APOSPC302383-5G APOSPC302383-1G APOSPC302383-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115831
Núm. CAS: 39959-94-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR