2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049315
Núm. CAS: 886500-21-6