2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302385-5G PC302385-10G PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA 192 EUR
APOSPC302385-5G APOSPC302385-10G APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115943
Núm. CAS: 886499-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III