2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 306 EUR
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
MW: 190,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115944
Núm. CAS: 886499-49-6