2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 148 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409083
Núm. CAS: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III