3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302392-1G PC302392-5G PC302392-10G
APOSPC302392-1GEA 177 EUR
APOSPC302392-1G APOSPC302392-5G APOSPC302392-10G
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660223
Núm. CAS: 886499-84-9