5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 88.6 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₂NO₂
MW: 197,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863160
Núm. CAS: 169674-35-5