3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302400-10G PC302400-5G PC302400-1G
APOSPC302400-10GEA 364 EUR
APOSPC302400-10G APOSPC302400-5G APOSPC302400-1G
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115835
Núm. CAS: 886496-62-4
UN: 3265
ADR: 8,III