4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302407-5G
PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA
0
EUR
APOSPC302407-5G
APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₈H₅ClF₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115843 Núm. CAS: 886496-79-3 |