4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 143 EUR
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115839
Núm. CAS: 773872-13-2