5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 1860 EUR
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054251
Núm. CAS: 1706447-06-4
UN: 1760
ADR: 8,III