4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302410-10G
PC302410-5G
PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA
0
EUR
APOSPC302410-10G
APOSPC302410-5G
APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₈H₅ClF₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115832 Núm. CAS: 62584-23-0 |