4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 105 EUR
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115833
Núm. CAS: 1735-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III