6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302416-5G PC302416-1G
APOSPC302416-5GEA 192 EUR
APOSPC302416-5G APOSPC302416-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115948
Núm. CAS: 886499-63-4
UN: 3265
ADR: 8,III