1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 109 EUR
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580772
Núm. CAS: 1136961-91-5