2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 116 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832364
Núm. CAS: 1214383-11-5