2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302424-1G
PC302424-5G
APOSPC302424-1GEA
209
EUR
APOSPC302424-1G
APOSPC302424-5G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116042 Núm. CAS: 1039627-62-7 |