2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302425-1G PC302425-5G PC302425-25G PC302425-500MG
APOSPC302425-1GEA 128 EUR
APOSPC302425-1G APOSPC302425-5G APOSPC302425-25G APOSPC302425-500MG
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116036
Núm. CAS: 1259960-60-5