2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302426-1G PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA 0 EUR
APOSPC302426-1G APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454637
Núm. CAS: 1214049-90-7