2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 282 EUR
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116017
Núm. CAS: 886501-57-1