2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302433-1G PC302433-5G PC302433-10G
APOSPC302433-1GEA 116 EUR
APOSPC302433-1G APOSPC302433-5G APOSPC302433-10G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116039
Núm. CAS: 1260002-73-0