2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 174 EUR
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116043
Núm. CAS: 1043500-64-6