2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302440-1G PC302440-5G PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA 116 EUR
APOSPC302440-1G APOSPC302440-5G APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₉F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660241
Núm. CAS: 1260002-85-4