2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302441-1G PC302441-5G
APOSPC302441-1GEA 0 EUR
APOSPC302441-1G APOSPC302441-5G
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832371
Núm. CAS: 1256482-66-2