2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 159 EUR
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660325
Núm. CAS: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III