2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 159 EUR
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247.651 g/mol
Pto. de fusión: 247…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832380
Núm. CAS: 1256482-61-7