2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302450-1G
PC302450-5G
PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA
136
EUR
APOSPC302450-1G
APOSPC302450-5G
APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₉F₂NO MW: 197,181 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258719 Núm. CAS: 1017779-84-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |