2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 174 EUR
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660229
Núm. CAS: 1260004-37-2