2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 395 EUR
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660245
Núm. CAS: 886500-76-1