2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 410 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115969
Núm. CAS: 886500-30-7