2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 400 EUR
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115977
Núm. CAS: 886500-49-8
UN: 3265
ADR: 8,III