2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 348 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₈H₇F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652486
Núm. CAS: 1448319-14-9