2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 191 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203094
Núm. CAS: 685126-89-0