2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302470-1G PC302470-5G PC302470-10G
APOSPC302470-1GEA 128 EUR
APOSPC302470-1G APOSPC302470-5G APOSPC302470-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832356
Núm. CAS: 1260004-91-8