3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302477-1G PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA 159 EUR
APOSPC302477-1G APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025395
Núm. CAS: 881189-60-2