3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 509 EUR
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116055
Núm. CAS: 886498-12-0