3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302490-1G PC302490-5G PC302490-10G PC302490-25G
APOSPC302490-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302490-1G APOSPC302490-5G APOSPC302490-10G APOSPC302490-25G
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823847
Núm. CAS: 900021-53-6