3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302493-1G PC302493-5G PC302493-250MG PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA 288 EUR
APOSPC302493-1G APOSPC302493-5G APOSPC302493-250MG APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
MW: 249,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116035
Núm. CAS: 439587-14-1