3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 136 EUR
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄Cl₂FN
MW: 204,028 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025390
Núm. CAS: 916420-70-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III