3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 162 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519329
Núm. CAS: 1036395-80-8