3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 177 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519313
Núm. CAS: 1092460-65-5