3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 116 EUR
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116015
Núm. CAS: 1259993-84-4